Wichtige Dokumente
21877
5(6)-Carboxyfluoreszein
suitable for fluorescence, BioReagent, ≥95% (HPLC)
Synonym(e):
5(6)-FAM, 5,6-CF
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioReagent
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
275 °C (dec.) (lit.)
Fluoreszenz
λex 492 nm; λem 517 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
Eignung
suitable for fluorescence
SMILES String
OC(=O)c1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35.OC(=O)c6ccc7C(=O)OC8(c9ccc(O)cc9Oc%10cc(O)ccc8%10)c7c6
InChI
1S/2C21H12O7/c22-11-2-5-15-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-16(18)21(15)14-4-1-10(19(24)25)7-13(14)20(26)28-21;22-11-2-5-14-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-15(18)21(14)16-7-10(19(24)25)1-4-13(16)20(26)28-21/h2*1-9,22-23H,(H,24,25)
InChIKey
BPVHBBXCESDRKW-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.