Merck
8.51026
Sigma-Aldrich
5-Carboxy-tetramethylrhodamine
Novabiochem®
Synonym(e):
5-TAMRA
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H22N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
430.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥96.0% (HPLC)
≥97% (TLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: fluorescent-labelling reagent
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N(C)(C)c1cc2[o+]c3c(c(c2cc1)c4c(cc(cc4)C(=O)O)C(=O)[O-])ccc(c3)N(C)C
InChI
1S/C25H22N2O5/c1-26(2)15-6-9-18-21(12-15)32-22-13-16(27(3)4)7-10-19(22)23(18)17-8-5-14(24(28)29)11-20(17)25(30)31/h5-13H,1-4H3,(H-,28,29,30,31)
InChIKey
YMZMTOFQCVHHFB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This fluorescent dye (λem555 nm, λex580 nm) is supplied as a single isomer, which ensures production of labeled products of defined chemical structure, as well as greatly simplifying purification and characterization.
Associated Protocols and Technical Articles
Chromogenic Labeling of Synthetic Peptides
Anwendung
5-Carboxy-tetramethylrhodamine Novabiochem®. CAS 91809-66-4, molar mass 430.45 g/mol.
Verlinkung
Replaces: 01-63-0114
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): dunkelviolett bis braun
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Reinheit (DC (EtOAc/MeOH/H2O/DIPEA 60 : 30 : 10 : 3)): ≥ 97 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 96.0 % (a/a)
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Chromogenic and fluorogenic derivatives are invaluable tools for biochemistry, having numerous applications in enzymology, protein chemistry, immunology and histochemistry.