Wichtige Dokumente
8.52017
Sigma-Aldrich
Fmoc-Pro-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-Fmoc-L-proline
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H19NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
337.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
EG-Index-Nummer:
276-259-0
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥94.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥99.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
mp (Schmelzpunkt)
112-115 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N4(C(CCC4)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C20H19NO4/c22-19(23)18-10-5-11-21(18)20(24)25-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12H2,(H,22,23)
InChIKey
ZPGDWQNBZYOZTI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
High purity Fmoc-protected amino acid for research and process production of peptides, with very low levels of dipeptide, free-amino acids and acetic acid impurities.
Standard building block for introduction of proline amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Fmoc-amino acids for Peptide Production
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Anwendung
Verlinkung
Replaces: 04-12-1031
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis fast weiß
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Farbzahl (0,5 M in DMF): ≤ 150 Hazen
Identität (IR): entspricht
Enantiomerenreinheit: ≥ 99.8 % (a/a)
Reinheit (HPLC): ≥ 99.0 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-β-Ala-Pro-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-Pro-Pro-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Gehalt an freier Aminosäure (GC): ≤ 0.2 %
Reinheit (DC(011A)): ≥ 98 %
Löslichkeit (25 mmol in 50 ml DMF): klar löslich
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 94.0 %
Wasser (K. F.): ≤ 6.0 %
Ethylacetat (HS-GC): ≤ 0.5 %
Acetat (IC): ≤ 0.02 %
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Yun Song et al.
Cell reports, 30(8), 2699-2711 (2020-02-27)
The transcriptional corepressor complex CoREST is one of seven histone deacetylase complexes that regulate the genome through controlling chromatin acetylation. The CoREST complex is unique in containing both histone demethylase and deacetylase enzymes, LSD1 and HDAC1, held together by the
Artikel
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.
Verwandter Inhalt
Purer Fmocs Means Purer Peptides