Merck
R6626
Sigma-Aldrich
Rhodamin B
≥95% purity (HPLC), powder
Synonym(e):
Basic Violet 10, Brilliant Pink B, Rhodamin O, Tetraethylrhodamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C28H31ClN2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
479.01
Farbindexnummer:
45170
Beilstein:
4091619
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
product name
Rhodamin B, ≥95% (HPLC)
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder
Farbe
faint green to very dark green
mp (Schmelzpunkt)
210-211 (dec.) (lit.)
Löslichkeit
H2O: 1 mg/mL
Dichte
0.79 g/cm3
ε (Extinktionskoeffizient)
104500-115800 at 542-554 nm in methanol
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2c(OC3=CC(\C=CC3=C2c4ccccc4C(O)=O)=[N+](/CC)CC)c1
InChI
1S/C28H30N2O3.ClH/c1-5-29(6-2)19-13-15-23-25(17-19)33-26-18-20(30(7-3)8-4)14-16-24(26)27(23)21-11-9-10-12-22(21)28(31)32;/h9-18H,5-8H2,1-4H3;1H
InChIKey
PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rhodamin B ist ein Xanthenfarbstoff, der als Tracer-Fluoreszenzfarbstoff für Wasser dient. Es wird als Farbstoff für Textilien und Lebensmittel eingesetzt. Rhodamin B ist mit Reizung der Augen, der Haut und der Atemwege assoziiert. Es dient als Biomarker für die orale Tollwutimpfung.
Anwendung
Rhodamin B wurde in folgenden Anwendungen eingesetzt:
  • Darstellung der Fluoreszenz von Tetramethylrhodamin (TMR)
  • Herstellung von Klebeharz für die konfokale Laserscanning-Mikroskopie
  • als Fluoreszenzfarbstoff bei der Farbstoffdosierung in der Hämolymphe und bei Bildaufnahmen der Netzhaut
  • Darstellung der hirnspezifischen Farbstoffadsorption
  • Bildgebung von Zielstrukturen
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Micromorphology of resin/dentin interfaces using 4th and 5th generation dual-curing adhesive/cement systems: a confocal laser scanning microscope analysis
Arrais CAG, et al.
The Journal of Adhesive Dentistry (2009)
Sulfadimethoxine and rhodamine B as oral biomarkers for European badgers (Meles meles)
Southey AK, et al.
Journal of Wildlife Diseases, 38(2), 378-384 (2002)
Novel models for studying the blood-brain and blood-eye barriers in Drosophila
Nag S, et al.
The Blood-Brain and Other Neural Barriers, 357-369 (2011)
5 nm Silver Nanoparticles Amplify Clinical Features of Atopic Dermatitis in Mice by Activating Mast Cells
HanGoo Kang
Nano-Micro Letters (2016)
Palmitate mediated diacylglycerol accumulation causes endoplasmic reticulum stress, Plin2 degradation, and cell death in H9C2 cardiomyoblasts
AliAkoumi
Experimental Cell Research (2017)