Dokumente
8.22050
Sigma-Aldrich
Natriumdodecylsulfat
for synthesis
Synonym(e):
Dodecylsulfatnatriumsalz, Natriumdodecylsulfat, Schwefelsäuredodecylester-Natriumsalz, Natriumlaurylsulfat, SDS
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H25NaO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
205-788-1
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
powder
Wirksamkeit
1427 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH-Wert
6-9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
204-207 °C
Übergangstemp.
flash point >150 °C
Löslichkeit
>130 g/L
Dichte
1.1 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
490‑560 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChIKey
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Natriumdodecylsulfat (SDS) ist ein konventionelles anionisches Tensid. Ein amphiphiles Tensid besteht aus polaren hydrophilen Kopfgruppen und nicht-polaren hydrophoben Schwanzgruppen. Tenside sind durch ihre Fähigkeit, Mizellen zu bilden, charakterisiert, d. h. durch ihre Fähigkeit zur Selbstaggregation oberhalb einer kritischen Mizellenkonzentration (CMC). Aufgrund seiner amphiphilen Eigenschaften wird das Tensid in der Industrie als Detergens verwendet. Sie sind nützlich zum Reinigen, Benetzen, Dispergieren, Emulgieren, Schäumen und Entschäumen.
Anwendung
Natriumdodecylsulfat wurde wie folgt als Tensid eingesetzt:
  • Bei der Synthese von SiO2/Polystyrol-Nanoverbundpartikeln durch Miniemulsionspolymerisation.
  • Bei der Herstellung von festen Lipid-NPs (SLNs) und Poly(lactid-co-glycolid)-NPs mit OA-Fe3O4 als CANs (composite antistatic NPs).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (Epton-Titration): ≥ 95,0 %
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
338.0 °F
Flammpunkt (°C)
170 °C