Merck
L4509
Sigma-Aldrich
Natriumdodecylsulfat
Sodium dodecyl sulfate
ReagentPlus®, ≥98.5% (GC)
Synonym(e):
Dodecylsulfat Natriumsalz, Laurylsulfat Natriumsalz, Natriumlaurylsulfat, SDS
Größe auswählen
10 G
CHF 34.70
25 G
CHF 56.80
100 G
CHF 109.00
250 G
CHF 262.00
500 G
CHF 496.00
1 KG
CHF 679.00
CHF 34.70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 34.70
25 G
CHF 56.80
100 G
CHF 109.00
250 G
CHF 262.00
500 G
CHF 496.00
1 KG
CHF 679.00
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)11OSO3Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.38
Beilstein:
3599286
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161900
eCl@ss:
39093306
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
CHF 34.70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Beschreibung
anionic
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥98.5% (GC)
Form
powder
Mol-Gew.
micellar avg mol wt 18,000
Aggregatnummer
62
Verunreinigungen
<2.0% water (Karl Fischer)
CMC
7-10 mM (20-25°C)
mp (Schmelzpunkt)
204-207 °C (lit.)
Übergangstemp.
cloud point >100 °C
Löslichkeit
water: soluble
Dichte
0.425 g/cm3
Kationenspuren
Na: 7.0-9.0%
HLB
40
SMILES String
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChIKey
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Natriumdodecylsulfat (SDS) oder Natriumlaurylsulfat ist weithin als anionisches Tensid in der Organosulfat-Klasse von organischen Verbindungen bekannt. Seine Wirksamkeit als Detergens reicht von ionischen bis anionischen Bedingungen. SDS spielt eine entscheidende Rolle als Proteindenaturierungsmittel und erleichtert die Solubilisierung und Denaturierung von Proteinen bei Verfahren wie Proteinextraktion und SDS-PAGE. Aufgrund seiner Bedeutung bei der elektrophoretischen Auftrennung von Proteinen und Lipiden ist es für die Untersuchung dieser Moleküle in verschiedenen biologischen Experimenten unentbehrlich. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Natriumdodecylsulfat ein unverzichtbares Element bei der Untersuchung biologischer Moleküle innerhalb der Bereiche der biochemischen und zellbiologischen Forschung ist.
Anwendung
Anionische Waschsubstanz
Natriumdodecylsulfat (SDS) wurde für folgende Anwendungen verwendet:
  • Charakterisierung von Enterobacteriaceae-Stämmen, basierend auf der Empfindlichkeit gegenüber selektiven Substanzen[1]
  • Behandlung der menschlichen Haut in vitro und in vivo zur Beurteilung der Rolle der Zellkernlokalisierung des 27-kDa-Hitzeschockproteins (HSP27) bei möglichen Hautreizungen[2]
  • Dezellularisierung von Schweineherzklappengewebe[3]
  • Behandlung von Sperma zur In-vitro-Induktion der Dekondensierung der Spermien[4]
Biochem./physiol. Wirkung
Natriumdodecylsulfat (SDS) trägt zum schnellen Aufbrechen der biologischen Membranen bei. Es ist in der Regel eines der Hauptbestandteile verschiedener Reagenzien, die zur Aufreinigung von Nukleinsäuren eingesetzt werden. SDS kann die Aktivität der RNase und der Desoxyribonuklease (DNase) blockieren.[5]
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Geeignet für die Forschung in den Bereichen Zellbiologie und Biochemie
  • Hochreine Chemikalie geeignet für mehrere Forschungsanwendungen
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
338.0 °F
Flammpunkt (°C)
170 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sub-Micellar Concentration of Sodium Dodecyl Sulphate Prevents Thermal Denaturation Induced Aggregation of Plant Lectin, Jacalin
Lavanya V, et al
The Protein Journal, 36(1), 17-27 (2017)
A rapid and reliable alternative to ISO 21528-1: 2004 for detection of Enterobacteriaceae
Joosten H, et al.
International Journal of Food Microbiology, 125(3), 344-346 (2008)
Resilient ribonucleases
RNA Methodologies: A Laboratory Guide for Isolation and Characterization, 32-45 (1993)
Utility of light scatter in the morphological analysis of sperm
Zucker RM, et al.
Cytometry, 39-47 (1992)
Minimally immunogenic decellularized porcine valve provides in situ recellularization as a stentless bioprosthetic valve.
Iwai S, et al.
Journal of Artificial Organs : The Official Journal of the Japanese Society for Artificial Organs, 10(1), 29-35 (2007)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review