Merck
75746
Sigma-Aldrich
Natriumdodecylsulfat
≥99.0% (GC), dust-free pellets
Synonym(e):
Dodecylsulfat Natriumsalz, Laurylsulfat Natriumsalz, Natriumlaurylsulfat, SDS
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)11OSO3Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.38
Beilstein:
3599286
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161900
eCl@ss:
39093306
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Beschreibung
anionic
Assay
≥99.0% (GC)
Form
rod
Mol-Gew.
average mol wt 18,000
Aggregatnummer
62
Verlust
≤5% loss on drying
CMC
7-10 (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
204 - 207  °C (399 - 405 °F)
204-207 °C (lit.)
Übergangstemp.
cloud point >100 °C(lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble 0.29 gm in 10ml, clear, colorless
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
130 g/L at 20 °C (68 °F)
Dichte
1 g/cm3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤25 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Mg: ≤20 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
HLB
40(lit.)
SMILES String
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChIKey
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Natriumdodecylsulfat (SDS) ist ein organisches Natriumsalz, das sowohl als Detergens als auch als Proteindenaturierungsmittel in der biochemischen Forschung verwendet wird. Seine einzigartige Struktur umfasst eine langkettige aliphatische Gruppe mit einem negativ geladenen Sulfat, wodurch es Proteine effektiv denaturieren kann. Diese Eigenschaft ist besonders wertvoll in der Elektrophorese, einem Verfahren zur Trennung und Analyse von Makromolekülen wie Proteinen. SDS interagiert mit seiner negativen Ladung mit Proteinen und Lipiden, sodass mizellenartige Strukturen entstehen, die die Solubilisierung und Stabilisierung dieser Biomoleküle unterstützen.
Anwendung
Natriumdodecylsulfat (SDS) wird wie folgt verwendet:
  • als negativ geladenes Tensid zum Untersuchen seiner Wirkung auf den Filtrationsfluss und das Membranfouling während der Mikrofiltration der tensidstabilisierten Ölemulsion
  • als Komponente von Pflanzenextraktionspuffer und Transferpuffer für Western Blot
  • als Komponente von 5X-Laemmli-Probenpuffer (5X LB) und 10X-SDS-Laufpuffer für SDS-PAGE (sodium dodecyl-sulfate polyacrylamide gel electrophoresis) und Immunblot
Anionische Waschsubstanz
Biochem./physiol. Wirkung
Natriumdodecylsulfat (SDS) bindet durch Sulfatgruppen und Alkylketten wirksam an die positiv geladenen und die hydrophoben Reste von Proteinen. Es fungiert als wichtiges Detergens auf dem Gebiet der Strukturbiologie und in Proteinfaltungs/-entfaltungsstudien. SDS kann die Bildung von α-Helices in einer Proteinstruktur stimulieren. Es kann außerdem die kooperative Entfaltung in verschiedenen Proteinen fördern, einschließlich Rinderserumalbumin (BSA), β-Lactoglobulin, α-Lactalbumin und Hühnereiweiß-Lysozymstrukturen bei erhöhten Konzentrationen. 
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • In Tests bestätigte niedrige Schwermetallkontamination, somit geeignet für verschiedene Anwendungen
  • Getestet auf Spuren von Anionen und Kationen
  • Hochreines Produkt, ideal für biochemische Forschungszwecke
Sonstige Hinweise
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
338.0 °F
Flammpunkt (°C)
170 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
D Wessel et al.
Analytical biochemistry, 138(1), 141-143 (1984-04-01)
A rapid method based on a defined methanol-chloroform-water mixture for the quantitative precipitation of soluble as well as hydrophobic proteins from dilute solutions (e.g., column chromatography effluents) has been developed. The effectiveness of this method is not affected by the
J Kamerbeek et al.
Journal of clinical microbiology, 35(4), 907-914 (1997-04-01)
Widespread use of DNA restriction fragment length polymorphism (RFLP) to differentiate strains of Mycobacterium tuberculosis to monitor the transmission of tuberculosis has been hampered by the need to culture this slow-growing organism and by the level of technical sophistication needed
K Fujimoto
Journal of cell science, 108 ( Pt 11), 3443-3449 (1995-11-01)
We propose a new electron microscopic method, the sodium dodecylsulphate (SDS)-digested freeze-fracture replica labeling technique, to study the two-dimensional distribution of integral membrane proteins in cellular membranes. Unfixed tissue slices were frozen with liquid helium, freeze-fractured, and replicated in a
The gross conformation of protein-sodium dodecyl sulfate complexes.
J A Reynolds et al.
The Journal of biological chemistry, 245(19), 5161-5165 (1970-10-10)
Kazuya Ishikawa et al.
Nature communications, 5, 5430-5430 (2014-11-13)
Pathogen effector proteins are delivered to host cells to suppress plant immunity. However, the mechanisms by which effector proteins function are largely unknown. Here we show that expression of XopP(Xoo), an effector of rice pathogen Xanthomonas oryzae pv. oryzae, in