Wichtige Dokumente
RDD021
Natriumdodecylsulfat
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99.0%
Synonym(e):
Dodecylsulfat Natriumsalz, Laurylsulfat Natriumsalz, Natriumlaurylsulfat, SDS
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
anhydrous
free-flowing
Qualitätsniveau
Beschreibung
anionic
Produktlinie
Redi-Dri™
Assay
≥99.0%
Mol-Gew.
288.38 g/mol
Verunreinigungen
≤0.06 meq/g Titr. Base
≤4.0% unsulfated alcohols
≥96.0% fatty alcohols
Verlust
≤1.0% loss on drying
mp (Schmelzpunkt)
204-207 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 100 mg/mL (opalescent solution)
Kationenspuren
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
λ
3 %H2O reference
UV-Absorption
λ: 230-350 nm Amax: ≤0.1
SMILES String
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChIKey
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
338.0 °F
Flammpunkt (°C)
170 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.