Dokumente
8.21215
Sigma-Aldrich
Divinyl sulfone
(stabilised) for synthesis
Synonym(e):
Divinyl sulfone, Vinyl sulfone
About This Item
Lineare Formel:
(CH2=CH)2SO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352119
EG-Index-Nummer:
201-057-6
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
1.05 hPa ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Wirksamkeit
32 mg/kg LD50, oral (Rat)
22 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
234.3 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-26 °C
Übergangstemp.
flash point 102 °C
Dichte
1.18 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C4H6O2S/c1-3-7(5,6)4-2/h3-4H,1-2H2
InChIKey
AFOSIXZFDONLBT-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.177 - 1.181
Identität (IR): entspricht
Die Substanz ist mit Hydrochinon stabilisiert. Zum Zeitpunkt der analytischen Prüfung wurde ein Stabilisatorgehalt von >300 ppm ermittelt.
Piktogramme
CorrosionSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
215.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
102 °C - closed cup