Fortfahren mit
M2133
4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-β-D-glucosaminid
β-N-acetylhexosaminidase substrate, fluorogenic, ≥98% (TLC), powder
Synonym(e):
4-Methylumbelliferyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 100.00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 318.00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 659.00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 2'070.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H21NO8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
379.36
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
EC Number:
253-333-0
CHF 100.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-β-D-glucosaminid, β-N-acetylhexosaminidase substrate
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
DMF: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1Oc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C18H21NO8/c1-8-5-14(22)26-12-6-10(3-4-11(8)12)25-18-15(19-9(2)21)17(24)16(23)13(7-20)27-18/h3-6,13,15-18,20,23-24H,7H2,1-2H3,(H,19,21)/t13-,15-,16-,17-,18?/m1/s1
InChI key
QCTHLCFVVACBSA-XWEABGILSA-N
General description
4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-β-D-glucosaminid (4-MUF-NAG) enthält ein Monomer des Chitins, N-Acetyl-D-Glucosamin (NAG) und einen Anteil 4-Methylumbelliferon (7-Hydroxy-4-methylcumarin) (4-MUF).
Fluorogenes Substrat für die β-N-Acetylhexosaminidase
Application
4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-β-D-glucosaminid wird als Substrat für folgende Analysen verwendet
  • β-N-Acetylglucosaminidase (NAGase) von Bodenproben
  • Chitinase von Fusarium oxysporum mittels eines fluorometrischen Assays
  • β-N-Acetylhexosaminidasen von Wurzel- und Blattproben der Ackerschmalwand (Arabidopsis thaliana)
Biochem/physiol Actions
4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-β-D-glucosaminid (4-MUF-NAG) ist ein synthetisches fluorogenes Substrat für die N-Acetyl-β-D-glucosaminidase (NAGase). Die Funktionalität eines Enzyms wird nach dessen Fähigkeit bewertet, die in 4-MUF-NAG enthaltenen Reste an N-Acetyl-D-Glucosamin (NAG) zu hydrolysieren. 4-MUF-NAG ist auch ein Substrat für die Chitinase und N-Acetylhexosaminidase.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
47450269585M9659
description
β-N-acetylhexosaminidase substrate
description
Ultrasensitive, fluorogenic substrate for assays of N-acetyl-β-D-glucosaminidase.
description
suitable for fluorescence, ≥99.0% (TLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
DMF: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: soluble, methanol: soluble
solubility
DMF: 20 mg/mL, clear, colorless
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
crystalline solid
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)