Wichtige Dokumente
282839
Ethylvinylsulfon
97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.463 (lit.)
bp
118-119 °C/22 mmHg (lit.)
Dichte
1.151 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
sulfone
SMILES String
CCS(=O)(=O)C=C
InChI
1S/C4H8O2S/c1-3-7(5,6)4-2/h3H,1,4H2,2H3
InChIKey
BJEWLOAZFAGNPE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
228.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
109 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?