8.16146
1-Methylpyrrolidine
for synthesis
Synonym(e):
1-Methylpyrrolidine
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
100 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
170 °C (DIN 51794)
Wirksamkeit
280 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
1.1-9.1 % (v/v)
pH-Wert
11.3 (1 g/L in H2O)
bp
81 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
<-80 °C
Übergangstemp.
flash point -3 °C
Löslichkeit
213 g/L
Dichte
0.799 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C5H11N/c1-6-4-2-3-5-6/h2-5H2,1H3
InChIKey
AVFZOVWCLRSYKC-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-0.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-18 °C - closed cup