Merck
1.01544
SAFC
L-Arginin -monohydrochlorid
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
α-Amino-δ-guanidino-valeriansäure-hydrochlorid, Arg, (S)-(+)-2-Amino-5-[(aminoiminomethyl)amino]-pentansäure -monohydrochlorid, (S)-(+)-Arginin -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14N4O2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.66
Beilstein:
3631658
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
EG-Index-Nummer:
214-275-1
Agentur
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<1 Pa ( 20 °C)
Produktlinie
EMPROVE® EXPERT
Assay
98.5-101.0% dry basis (perchloric acid titration)
Form
solid
pH-Wert
5.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
>235 °C
Löslichkeit
water: 730 g/L at 20 °C
Dichte
1.42 g/cm3 at 20 °C
Anionenspuren
chloride (Cl-): 16.5-17.1%
sulfate (SO42-): ≤200 ppm
Kationenspuren
As: ≤2 ppm
Fe: ≤10 ppm
NH4+: ≤200 ppm
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
Anwendung(en)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
InChIKey
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Allgemeine Beschreibung
Chemikalien spielen bei der Stabilisierung von biologischen Arzneimitteln während des Herstellungs- und Formulierungsprozesses eine wichtige Rolle – z. B. durch Verhindern von Aggregation. Wir bieten eine Bandbreite an qualitativ hochwertigen Stabilisatoren, Puffern und Salzen für eine erfolgreiche Aufreinigung und Formulierung Ihrer Biomoleküle. Speziell für Hochrisikoanwendungen entwickelt weisen sie einen geringen Anteil an biologischer Belastung und Endotoxinen auf.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung gewährleistet werden können. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Anwendung
Argininhydrochlorid hat verschiedene Anwendungen in der biopharmazeutischen Herstellung, zum Beispiel als Additiv für die Proteinumfaltung, Aggregatunterbindung und als Puffer für die Chromatographie.
Aufgrund seiner geringen Grenzwerte für Mikroben und Endotoxine ist L-Arginin-Monohydrochlorid Emprove® Expert für hochriskante Anwendungen geeignet.
Biochem./physiol. Wirkung
Substrat der Stickstoffmonoxid-Synthase, das in Citrullin und Stickstoffmonoxid (NO) umgewandelt wird. Induziert Insulin-Freisetzung durch einen Stickoxid-abhängigen Mechanismus.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
This article outlines critical factors in long-term stability of proteins, and how different stabilizers protect again mechanical and thermal stress.
Verwandter Inhalt
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.