Merck
8.16001
Sigma-Aldrich
L-Arginin -monohydrochlorid
for synthesis
Synonym(e):
α-Amino-δ-guanidino-valeriansäure-hydrochlorid, Arg, (S)-(+)-2-Amino-5-[(aminoiminomethyl)amino]-pentansäure -monohydrochlorid, (S)-(+)-Arginin -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14N4O2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.66
Beilstein:
3631658
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
EG-Index-Nummer:
214-275-1
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
for synthesis
synthesis grade
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<1 Pa ( 20 °C)
Assay
≥99% (silver nitrate titration)
Form
solid
Wirksamkeit
12000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
5.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
>235 °C
Löslichkeit
730 g/L
Dichte
1.42 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
1250 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
InChIKey
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Substrat der Stickstoffmonoxid-Synthase, das in Citrullin und Stickstoffmonoxid (NO) umgewandelt wird. Induziert Insulin-Freisetzung durch einen Stickoxid-abhängigen Mechanismus.
Hinweis zur Analyse
Gehalt (argentometrisch): ≥ 99.0 %
Spez. Drehung [α²0/D (c=8 in HCl 6 mol/l): +21.5 - +23.0 °
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable