Merck
181003
Millipore
L-Arginin, Hydrochlorid
Synonym(e):
L-Arginin -monohydrochlorid, Arg, HCl, (S)-(+)-2-Amino-5-[(aminoiminomethyl)amino]-pentansäure -monohydrochlorid, (S)-(+)-Arginin -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14N4O2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.66
Beilstein:
3631658
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.21
Assay
≥99% (perchloric acid titration)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Verunreinigungen
≤100 CFU/g Total micoorganisms
≤6.0 EU/g Endotoxin
Farbe
white
Löslichkeit
water: 40 mg/mL
Kationenspuren
Fe: ≤10 ppm
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
InChIKey
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Verwandte Kategorien
Biochem./physiol. Wirkung
Substrat der Stickstoffmonoxid-Synthase, das in Citrullin und Stickstoffmonoxid (NO) umgewandelt wird. Induziert Insulin-Freisetzung durch einen Stickoxid-abhängigen Mechanismus.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable