Merck
27261
Sigma-Aldrich
Ethylendiamintetraessigsäure Tetranatriumsalz Hydrat
purum, ≥80% C10H12N2Na4O8 basis
Synonym(e):
Tetranatrium-ethylendiamintetraacetat Hydrat
Größe auswählen
1 KG
CHF 70.30
25 KG
Anfragen
CHF 70.30
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KG
CHF 70.30
25 KG
Anfragen
About This Item
Lineare Formel:
(NaO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2Na)2·xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
380.17 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
CHF 70.30
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
purum
Qualitätsniveau
Assay
≥80% C10H12N2Na4O8 basis
Form
solid
Verunreinigungen
≤15% water (Karl Fischer)
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤0.2%
Kationenspuren
Fe: ≤50 mg/kg
SMILES String
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[H]O[H].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4
InChIKey
GXFFSKMBMYHTAE-UHFFFAOYSA-J
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Zielorgane
Respiratory Tract
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Qi-En Yang et al.
PLoS genetics, 11(7), e1005355-e1005355 (2015-07-16)
The origin of most ovarian tumors is undefined. Here, we report development of a novel mouse model in which conditional inactivation of the tumor suppressor gene Rb1 in oocytes leads to the formation of ovarian teratomas (OTs). While parthenogenetically activated
Vladimir P Baklaushev et al.
Drug delivery, 22(3), 276-285 (2014-01-21)
Targeted drug delivery for brain tumor treatment is one of the important objectives in nanomedicine. Human glioblastoma is the most frequent and aggressive type of brain tumors. The preferential expression of membrane protein connexin 43 (Cx43) and brain-specific anion transporter