Dokumente
71009-M
Millipore
CytoBuster Proteinextraktionsreagenz
Simple extraction of soluble protein from mammalian and insect cells
Synonym(e):
Cell Lysis Reagent, Protein Extraction Buffer
About This Item
UNSPSC-Code:
41106510
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Novagen®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Lagertemp.
10-30°C
Allgemeine Beschreibung
Das CytoBuster Proteinextraktionsreagenz ist eine proprietäre Formulierung von Detergenzien, die für die effiziente Extraktion von löslichen Proteinen aus Säugetier- und Insektenzellen optimiert wurden. Die sanfte, nicht-ionische Zusammensetzung des CytoBuster Proteinextraktionsreagenzes ermöglicht die Isolierung funktionell aktiver endogener oder exprimierter Proteine, ohne dass eine sekundäre Behandlung wie Beschallung oder Einfrieren/Auftauen erforderlich ist. Das CytoBuster Proteinextraktionsreagenz wurde speziell für die Verwendung in Western-Blot-Analysen, bei der Immunpräzipitation und für Kinase-/Phosphatase-Assays formuliert. Das Reagenz ist kompatibel mit Protease-Inhibitoren, Kinase-Inhibitoren und Phosphatase-Inhibitoren.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rechtliche Hinweise
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
CytoBuster Protein Extraction Reagent is a formulation of detergents prepared for the efficient extraction of soluble proteins from mammalian cells
Verwandter Inhalt
Ein Überblick über Zelllyse- und Proteinextraktionsmethoden einschließlich Detergenzsolubilisierung, Gefrier-Auftau-Lyse, osmotischer Schock, Ultraschall, enzymatische Zelllyse und mechanische Homogenisierungsmethoden wie Dounce, Polytron und Mörser und Pistille.
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.