Fortfahren mit
PPC1010
Protease- und Phosphatasehemmer-Cocktail
DMSO solution, for the inhibition of serine, cysteine, acid proteases, aminopeptidase, serine/threonine protein phosphatases and L-isozymes of alkaline phosphatase
Synonym(e):
Protease- und Phosphataseinhibitor-Mix
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 242.00
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 513.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.54
Form:
DMSO solution
Solubility:
water: soluble
Storage temp.:
−20°C
CHF 242.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Protease- und Phosphatasehemmer-Cocktail,
form
DMSO solution
Quality Segment
packaging
pkg of 1 ml, 5 ml ×
input
general use null
solubility
water: soluble
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Der Protease- und Phosphatasehemmer-Cocktail wurde entwickelt, um die Ausbeute an intakten und unveränderten Proteinen in Zellextrakten zu erhöhen. Die Protease- und Phosphatasehemmer-Cocktailmischung-hemmt Serin-, Cystein- und saure Proteasen sowie Aminopeptidasen. Sie hemmt außerdem Serin-/Threonin-Proteinphosphatasen und L-Isozyme von alkalischer Phosphatase. Der Cocktail wurde an Extrakten aus verschiedenen tierischen Geweben wie der menschlichen Plazenta und Rinderleber sowie an Extrakten aus A431-, CHO- und U937-Zellen getestet. Der Protease- und Phosphatasehemmer-Cocktail wird als gebrauchsfertige Lösung in DMSO geliefert.
Application
Der Protease- und Phosphataseinhibitor-Cocktail wurde als Supplement im Puffer für Radioimmunpräzipitationsassays (RIPA) verwendet:
  • für die Extraktion zellulärer Proteine
  • zur Lyse aufgereinigter CD4+ T-Zellen
  • zur Herstellung von Proteinextrakten aus Plazentagewebe und -zellen
Der Protease- und Phosphatasehemmer-Cocktail wurde in Puffern für die Proteinisolierung verwendet.
Preparation Note
Die empfohlene Verdünnung des Cocktails im biologischen Extrakt beträgt 1 mL des Cocktails pro 500 mg des aus dem Gewebe oder den Zellen extrahierten Proteins. In vielen Fällen kann der Cocktail in einer Endkonzentration von 1 % (v/v) verwendet werden, d. h. 1 mL Cocktail-Lösung pro 100 mL Extraktionspuffer.
Other Notes
Dieses Produkt ist nur für Forschungs- und Entwicklungszwecke bestimmt und nicht für Arzneimittelanwendungen, häuslichen Gebrauch oder sonstige Zwecke vorgesehen.& Informationen zu den Gefahren und zur sicheren Handhabung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P1860P8215P8340
form
DMSO solution
form
DMSO solution
form
DMSO solution
form
DMSO solution
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
packaging
pkg of 1 ml, 5 ml ×
packaging
-
packaging
-
packaging
-
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
188.6 °F
flash_point_c
87 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How log can you store it at -20 degree? Is it stable?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date. When stored at -20 °C, as recommended, the material is stable for at least two years from the date of Quality Release. The recommended retest date is lot-specific and reported in the Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot-specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sigma/ppc1010#product-documentation
      Please see the following link to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/113/180/ppc1010dat.pdf
      Helpful?
  2. Does PPC1010 contain EDTA?
    1 answer
    1. PPC1010 does not contain EDTA
      Helpful?
  3. Does these Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail contains any type of metal chelator or EDTA?
    1 answer
    1. This product does not contains EDTA or other chelators. See the link below to review the product datasheet which includes the cocktail components:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/113/180/ppc1010dat.pdf