Fortfahren mit
20-168
Mg2+-Lyse-/Waschpuffer, 5 X
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
affinity binding assay: suitable (G-protein)
shipped in
dry ice
Application
Mg2+-Lyse-/Waschpuffer, 5X kann im G-Protein-Assay verwendet werden. Er eignet sich auch zur Verwendung in Aktivitätsassay-Kits.
Mg2+-Lyse-/Waschpuffer, 5X kann im G-Protein-Assay verwendet werden. Er eignet sich auch zur Verwendung in Aktivitätsassay-Kits.
Physical form
125 mmol/l HEPES, pH-Wert 7,5, 750 mmol/l NaCl, 5 % Igepal CA-630, 50 mol/l MgCl2, 5 mmol/l EDTA und 10 % Glycerin.
Preparation Note
1 Jahr bei -20 °C
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
20-14820-14520-175
technique(s)
affinity binding assay: suitable (G-protein)
technique(s)
activity assay: suitable (histone acetyltransferase (HAT))
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (histone deacetylase (HDAC))
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1