Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 vials | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 101.00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41105323
CHF 101.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenApplication
Sample Buffer, Laemmli 2× concentrate has been used as a sample buffer for denaturing and loading of protein samples in SDS-PAGE.
Biochem/physiol Actions
Laemmli-Probenpuffer ist speziell für die Protein-Probenvorbereitung für das Laemmli SDS-PAGE-System formuliert. Ein Proteinprobe wird mit dem 2X Probenpuffer (1:1) vermischt und in kochendem Wasser für 2-5 Min. erhitzt. Das 2-Mercaptoethanol reduziert die intra- und intermolekularen Disulfidbindungen. Das SDS Detergens denaturiert die Proteine und Untereinheiten und gibt jedem eine negative Gesamtladung, so dass jedes nach Größe getrennt werden kann. Das Bromphenolblau dient als Farbstofffront, die den Proteinen vorwegläuft und führt auch zu einer besseren Sichtbarkeit der Probe während des Beladens. Das Glycerin erhöht die Dichte der Probe, so dass die Probe in die Geltaschen sinkt.
Preparation Note
Empfohlene Anwendung: 1 Volumen der Gel-Ladepuffer Lösung zu 1 Volumen der Probe hinzufügen und gut vermischen.
Other Notes
Lösung enthält 4% SDS, 20% Glycerin, 10% 2-Mercaptoethanol, 0.004% Bromphenolblau und 0.125 M Tris HCl, pH ca. 6.8.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100, 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. −20°C |
| packaging vial of 6 mL | packaging - | packaging - | packaging - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?