Wichtige Dokumente
17-295
Sigma-Aldrich
Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP)-Assay-Kit
Contains all necessary reagents to perform 22 individual chromatin immunoprecipitation (ChIP) reactions using inexpensive protein A agarose beads.
Synonym(e):
Agarose ChIP Kit
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
EZ-ChIP
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
Versandbedingung
wet ice
Allgemeine Beschreibung
Zur Anreicherung spezifischer Chromatinregionen, die mit einem spezifischen Antikörper für ein Chromatinprotein immunpräzipitiert werden. Funktioniert mit allen eukaryotischen Zelltypen. Der Nachweis des Gens oder Promotors von Interesse in immunpräzipitiertem Chromatin muss vom Forscher empirisch ermittelt werden. Ein quantitativer PCR-Nachweis wird empfohlen.
Verpackung
Kit-Kapazität: 22 Assays
Komponenten
Protein-A-Agarose/Lachssperma-DNA (Bestellnr. 16-157)
Alle erforderlichen Puffer
Qualität
Routinemäßig beurteilt unter Verwendung eines polyklonalen Anti-Acetyl-Histon-H4-Antikörpers (06-866) zur Immunpräzipitation von acetyliertem Histon H4. Die anschließende Immunblot-Analyse wurde mit demselben Antikörper durchgeführt.
Physikalische Form
Enthält alle erforderlichen Reagenzien zur Durchführung von 22 einzelnen Chromatin-Immunpräzipitations(ChIP)-Reaktionen. Die mitgelieferten Puffer reichen aus, um Chromatin aus bis zu fünf 15-cm-Platten mit kultivierten Zellen zu erzeugen, wobei jede Platte bis zu 10 Chromatinaufbereitungen erzeugt (variiert je nach Zell- und Assay-Typ).
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Adjacent sequence controls the response polarity of nitric oxide-sensitive Sp factor binding sites
Zhang, J., et al
The Journal of Biological Chemistry, 278, 29192-29200 (2003)
Demethylase activity is directed by histone acetylation
Cervoni, N. and Szyf, M.
The Journal of Biological Chemistry, 276, 40778-40787 (2001)
A novel cis-acting element in Her2 promoter regulated by Stat3 in mammary cancer cells
Qian, Lu, et al
Biochemical and biophysical research communications null
Seed-based systematic discovery of specific transcription factor target genes.
Mrowka, R; Bluthgen, N; Fahling, M
FEBS Journal null
M Vignali et al.
The EMBO journal, 19(11), 2629-2640 (2000-06-03)
We analyzed the targeting of histone acetyltransferase (HAT) complexes by DNA-binding activators during transcriptional activation and the resulting distribution of acetylated histones. An in vitro competition assay was developed to acetylate and transcribe a nucleosomal array template in the presence
Verwandter Inhalt
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.
Interaktionsreagenzien für Protein und Nukleinsäure und Ressourcen für die Untersuchung von Protein-RNA-, Protein-DNA- und Protein-Protein-Interaktionen und damit verbundene Anwendungen.