Wichtige Dokumente
S6576
ChIP Next Gen Seq Sepharose™
Synonym(e):
Staph-Seq
Größe auswählen
CHF 220.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 220.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Empfohlene Produkte
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Learn more about ChIP kits and protocol.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Protokolle
Chromatin Immunoprecipitation qPCR for studying gene regulation across conditions.