Assuming rRNA are not known targets and the target RNA has been enriched using the binding protein/antibody, a depletion step is not required.
17-700
Magna RIP® RNA-Bindungsprotein Immunpräzipitations-Kit
RNA Immunoprecipitation (RIP) Kit containing all necessary reagents to perform 12 individual RNA-binding protein immunoprecipitation (RIP) reactions using protein A/G magnetic beads.
Synonym(e):
Magnetic RIP kit
Hersteller/Markenname
Magna RIP®
Upstate®
Methode(n)
RIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Versandbedingung
dry ice
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Während die Regulierung der Genexpression durch Transkriptionsfaktoren mit der Zeit ausgiebig untersucht wurde, ist die post-transkriptionelle Regulierung von mRNA durch RBP sowie die Rolle von nicht kodierender RNA in diesem Prozess ein relativ neues Feld, das noch gründlich erforscht werden muss.
Eigenschaften & Vorteile:
-Protein A/G magnetische Kügelchen, optimiert zum Binden von Nukleinsäure-Protein-Immunkomplexen
-RNAse-Hemmer und RNAse-freie Reagenzien
-Negativkontrollen
Anwendung
Epigenetik & Zellkernfunktion
Verpackung
Komponenten
RIP-Waschpuffer
RIP-Lysepuffer
0,5 M EDTA
10 % SDS
Salzlösung I
Salzlösung II
Ausfällungsverstärker
Normales Maus-IgG
Kaninchen-IgG, aufgereinigt
Proteasehemmer-Cocktail 200X
RNAse-Hemmer
Proteinase K (10 mg/ml)
Nukleasefreies Wasser
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
For RIP-seq, should I perform rRNA depletion after RNA purification?
1 answer-
Helpful?
-
-
Hi, on the Magna RIP™ RNA-Binding Protein Immunoprecipitation Kit, after RNA insolation do RNA samples need DNAseI treatment to eliminate DNA contaminants? Or DNA was eliminated in a different way? Thanks Martin
1 answer-
The need for DNA removal from RIPed RNA can vary depending on the specific RNA binding protein targets. Typically, most RIPed RNA samples do not require DNA removal. However, if DNA contamination of the sample is anticipated, it is recommended to perform DNase I treatment or include a minus RT (reverse transcription) sample for the qPCR analysis.