Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 15 reactions | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 323.00 |
Über diesen Artikel
Quality Level
Verwandte Kategorien
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
General description
Other Notes
Legal Information
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
- I8896IGEPAL® CA-630, Molecular Biology
- S5150Sodium chloride solution, 5 M in H2O, BioReagent, Molecular Biology
- W4502Water, Nuclease-Free Water, for Molecular Biology
- A84564-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl fluoride hydrochloride, ≥97.0% (HPLC)
- P8340Protease Inhibitor Cocktail, for use with mammalian cell and tissue extracts, DMSO solution
- R4642Ribonuclease A from bovine pancreas, (Solution of 50% glycerol, 10mM Tris-HCL pH 8.0)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
flash_point_f
100.4 °F
flash_point_c
38 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Protokolle
Chromatin Immunoprecipitation qPCR for studying gene regulation across conditions.
Verwandter Inhalt
Imprint® Ultra Chromatin IP Kit: for Successful ChIP-Seq with a Low Abundance Transcription Factor
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| CHROP-15RXN | 04061833296080 |