1.59004
Acetonitrile solution
with 0.1% (v/v) Acetic acid, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Acetonitrile with 0.1% (v/v) Acetic acid, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Dampfdruck
97 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
LiChrosolv®
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
524 °C (refers to pure substance)
Expl.-Gr.
3.0-17 % (v/v) refers to pure substance()
Konzentration
0.095-0.105 % (v/v)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
bp
81.6 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-45.7 °C
Übergangstemp.
flash point 2 °C (refers to pure substance)
Format
mixture
Lagertemp.
2-30°C
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - (refers to pure substance)
Flammpunkt (°C)
2 °C - (refers to pure substance)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
QuEChERS method simplifies sample cleanup for pesticides analysis in food and agricultural samples.
QuEChERS ist eine schnelle, einfache, kostengünstige, effektive, robuste und sichere Probenaufreinigungsmethode, die zur Vorbereitung von Lebensmittel- und landwirtschaftlichen Proben für die Pestizidanalyse verwendet wird. QuEChERS basiert auf der Technik der Festphasenextraktion (SPE) zur Probenvorbereitung.