Merck
1.59014
Supelco
Acetonitrile solution
suitable for LC/MS, LiChrosolv®, contains 0.1% (v/v) trifluoroacetic acid
Synonym(e):
Acetonitril -Lösung, ACN + TFA
About This Item
Lineare Formel:
CH3CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
41.05
Beilstein:
4124158
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116004
NACRES:
NA.03
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Acetonitril mit 0,1 % (v:v) Trifluoressigsäure, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Dampfdruck
97 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
LiChrosolv®
Form
liquid
Konzentration
0.095-0.105 % (v/v)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Verunreinigungen
≤0.025 ppm K (Potassium)
≤0.05 ppm Al (Aluminium)
≤0.05 ppm Ca (Calcium)
≤0.05 ppm Fe (Iron)
≤0.05 ppm Mg (Magnesium)
≤0.25 ppm Na (Sodium)
Farbe
APHA: ≤10
Übergangstemp.
flash point 2 °C
Dichte
0.782 g/mL at 25 °C
Format
mixture
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChIKey
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Retention time prediction for post-translationally modified peptides: Ser, Thr, Tyr-phosphorylation: Diese Studie präsentiert eine Methode zur Vorhersage der Retentionszeiten von phosphorylierten Peptiden mithilfe der Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) (Battellino et al., 2024).
  • Development and validation of a UPLC-PDA method for quantifying ceftazidime in dried blood spots: In diesem Artikel wird eine validierte Methode mit einer Ultraleistungsflüssigkeitschromatographie-Photodiodenzeile (UPLC-PDA) für die Quantifizierung von Ceftazidim beschrieben, um ihre Anwendung und Genauigkeit bei der Analyse von getrockneten Blutproben zu demonstrieren (Lv et al., 2024).
  • A facile fabric phase sorptive extraction method for monitoring chloramphenicol residues in milk samples: Dieser Artikel beschreibt eine neue Methode, bei der Sorptionsextraktion in der Gewebephase zur effizienten Überwachung auf Chloramphenicol in Milch eingesetzt wird, und unterstreicht die Einfachheit und Effektivität (Ben Ayed et al., 2024).
  • Study of sample preparation influence on bacterial lipids profile in matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry: In dieser Studie untersuchen die Autoren, wie sich verschiedene Methoden der Probenvorbereitung auf die Lipidprofile von Bakterien auswirken, die mit dem MALDI-TOF-Massenspektrometer analysiert werden, und präsentieren Möglichkeiten zur Optimierung von Protokollen für eine höhere Genauigkeit ( Arendowski et al., 2024).
  • Simple and robust LC-MS/MS method for quantification of colistin methanesulfonate and colistin in human plasma for therapeutic drug monitoring: In diesem Artikel wird eine zuverlässige und unkomplizierte Methode der Flüssigchromatographie mit Massenspektrometrie-Kopplung (LC-MS/MS) für die gleichzeitige Bestimmung von Colistin-Methansulfonat und Colistin in Humanplasma beschrieben, die in klinischen Umgebungen nützlich ist (Kim et al., 2023).
Angaben zur Herstellung
Das Produkt wurde durch einen 0,2-μm-Filter filtriert
Hinweis zur Analyse
Säuregehalt: 0,095–0,105 % (v/v)
Identität: entspricht
Farbe: ≤ 10 Hazen
Al (Aluminium): ≤ 0,05 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0,05 ppm
Fe (Eisen): ≤ 0,05 ppm
K (Kalium): ≤ 0,025 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0,05 ppm
Na (Natrium): ≤ 0,25 ppm
Gradient grade (bei 210 nm): ≤ 1,0 mAU
Gradient grade (bei 254 nm): ≤ 0,5 mAU
Geeignet für LC-MS; Intensität des Hintergrundmassenpeaks bezogen auf Reserpin (APCI/ESI positiv): ≤ 2 ppb
Filtriert mit 0,2-µm-Filter.
Sonstige Hinweise
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihr Sicherheitsniveau ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Rechtliche Hinweise
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - (Acetonitrile)
Flammpunkt (°C)
2 °C - (Acetonitrile)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 4
1 of 4
Artikel
Determination of plasma protein binding using a SupelTM C18 pin device based BioSPME method for efficient sample preparation, along with a comparison to the equilibrium dialysis method.
Learn the tips and tricks of selecting and preparing a suitable mobile phase buffer for your HPLC separations and method developments for samples that contain ionizable compounds.
The application note describes a comparative analysis of plasma protein binding results for free/bound drugs using two different sample extraction steps, with and without agitation.
Learn about Supel™ BioSPME C18 high-throughput devices to determine plasma protein binding and decrease the sample preparation time to less than an hour.