Merck
34851
Sigma-Aldrich
Acetonitril
Acetonitrile
2 of 3 reviewers received a sample product or took part in a promotion
≥99.9%, gradient grade, suitable for HPLC
Synonym(e):
ACN, Cyanomethan, Ethylnitril, Methylcyanid
About This Item
Lineare Formel:
CH3CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
41.05
Beilstein:
741857
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
eCl@ss:
39031501
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.03
Qualität:
gradient grade
Assay:
≥99.9%
Methode(n):
HPLC: suitable
Anwendung(en):
food and beverages
bp:
81-82 °C (lit.)
Dampfdruck:
72.8 mmHg ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Acetonitril, suitable for HPLC, gradient grade, ≥99.9%
Qualität
gradient grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
1.41 (vs air)
Dampfdruck
72.8 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.9%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
973 °F
Expl.-Gr.
16 %
baseline drift measuring range
≤15 mAU (210 nm)
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
≤0.0002% free alkali (as NH3)
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.02% water (Karl Fischer)
≤0.5 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
Brechungsindex
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−45 °C (lit.)
Dichte
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
HPLC-Gradient
≤0.5 mAU at 254 nm
≤3 mAU at 210 nm
UV-Absorption
λ: 195 nm Amax: ≤0.12
λ: 200 nm Amax: ≤0.032
λ: 230 nm Amax: ≤0.0044
λ: 235 nm Amax: ≤0.0044
λ: 250 nm Amax: ≤0.0044
λ: 400 nm Amax: ≤0.0044
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChIKey
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Acetonitril (MeCN) wird verbreitet als Lösungsmittel in verschiedenen Studien eingesetzt und weist eine hohe dielektrische Konstante (37,5) auf. Berichten zahlreicher Wissenschaftler zufolge wurden unterschiedliche Aufreinigungsmethoden eingesetzt, um verschiedene Acetonitril-Qualitätsgrade zur Verwendung in verschiedenen Studien (Polarographie, Spektroskopie usw.) zu erzeugen.[1]
Anwendung
Acetonitril (MeCN) kann als Extraktionslösungsmittel bei der quantitativen Bestimmung von Pestizid-Rückständen in Obst und Gemüse eingesetzt werden.[2]
Verpackung
Angaben zur Herstellung
Produkt durch einen 0,2-μm-Filter filtriert
Sonstige Hinweise
Wichtiger Hinweis
  • Die Artikelnummer 34851-4X2.5L wird eingestellt. Bestellen Sie bitte stattdessen die Einzelflasche 34851-2.5L, die physikalisch identisch ist und genau dieselben Spezifikationen aufweist.
  • Die Artikelnummer 34851-6X1L wird eingestellt. Bestellen Sie bitte stattdessen die Einzelflasche 34851-1L, die physikalisch identisch ist und genau dieselben Spezifikationen aufweist.
Empfohlene Produkte
Entdecken Sie LiChropur Reagenzien – ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Komponente der mobilen Phase
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 4
1 of 4
Michelangelo Anastassiades et al.
Journal of AOAC International, 86(2), 412-431 (2003-05-02)
A simple, fast, and inexpensive method for the determination of pesticide residues in fruits and vegetables is introduced. The procedure involves initial single-phase extraction of 10 g sample with 10 mL acetonitrile, followed by liquid-liquid partitioning formed by addition of
Purification of acetonitrile.
Walter M and Ramaley L.
Analytical Chemistry, 45(1), 165-166 (1973)
Timo Glatter et al.
Molecular systems biology, 5, 237-237 (2009-01-22)
Protein complexes represent major functional units for the execution of biological processes. Systematic affinity purification coupled with mass spectrometry (AP-MS) yielded a wealth of information on the compendium of protein complexes expressed in Saccharomyces cerevisiae. However, global AP-MS analysis of
Divya Subramonian et al.
Journal of proteome research, 13(9), 3905-3918 (2014-07-30)
SUMOylation is an essential posttranslational modification and regulates many cellular processes. Dysregulation of SUMOylation plays a critical role in metastasis, yet how its perturbation affects this lethal process of cancer is not well understood. We found that SUMO-2/3 modification is
Changting Xiao et al.
Diabetes, 63(7), 2394-2401 (2014-03-04)
The dipeptidyl peptidase-4 inhibitor sitagliptin, an antidiabetic agent, which lowers blood glucose levels, also reduces postprandial lipid excursion after a mixed meal. The underlying mechanism of this effect, however, is not clear. This study examined the production and clearance of
Artikel
This application note describes the released N-Glycan analysis of a monoclonal antibody, cetuximab, labeled with procainamide, using a BIOshell™ Glycan HPLC column.
A shortened review of fundamentals of Porous Graphitic Carbon (PGC) materials. What they are and how do they work as a stationary phase material in HPLC?.
A workflow for the sample preparation of hemp bud, hemp oil, chocolate, gummy, candy, and cream for the HPLC-PDA separation and analysis of 17 cannabinoids.
Polar graphitic carbon enables UHPLC separation of highly polar pesticides, herbicides, and Vitamin D metabolites, advancing liquid chromatography capabilities.
Alle anzeigen
Protokolle
HPLC Analysis of the Monoclonal Antibody (mAb) Erbitux (Cetuximab) on BIOshell™ A400 Protein C4
Verwandter Inhalt
ZipTip® micro-SPE pipette tips are used as a single-step desalting, concentration, and purification tool for complex samples before mass spec analyses.
Chromatograms
application for HPLC
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. Is there any information available regarding the product's quantity and volume?
    1 answer
    1. This product is offered 100ml, 1L, 2L, 4L, 56L, and 200L package sizes. All available schematics are listed on this product page. See the SKU list at the top of this page for details.
      Helpful?
  2. Is the 100 mL bottle of acetonitrile packed under inert atmosphere?
    1 answer
    1. Yes, the product is packaged under nitrogen.
      Helpful?
  3. What is the surface tension of Acetonitrile, Product 34851?
    1 answer
    1. The surface tension is 29.04 dynes/cm at 20°C, according to the chemicals encyclopedia published by the Royal Society of Chemistry, 12th ed., Entry# 68.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. What is the viscosity of Acetonitrile, Product 34851?
    1 answer
    1. The viscosity is 0.38 cP at 15°C.
      Helpful?
  6. What is the flash point of Acetonitrile, Product 34851?
    1 answer
    1. The flash point is 2.0°C.
      Helpful?
Reviews
2 of 3 reviewers received a sample product or took part in a promotion
1–2 of 3 Reviews  
Active Filters
  1. Yulee, FL
    • Review 1
    • Votes 2
    5 out of 5 stars.
    Quick and Painless
    A very quick and easy purchase! Was given everything we needed to track our order and it came on time.
    Helpful?
  2. Søborg Denmark
    • Review 1
    • Votes 2
    5 out of 5 stars.
    Acetonitrile 34851
    We have for years been using Sigma34851 for our HPLC analytical as well as prep, and been most happy
    Helpful?
  3. 1 Ratings-Only Review