14-758-M
Ret (V804L) Protein, active, 10 µg
Active, N-Terminal GST-tagged, recombinant, human Ret amino acids 658 – end containing the V804L mutation. For use in Kinase Assays.
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
100
300
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Mol-Gew.
Mw 79.2 kDa
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Angaben zum Gen
human ... RET(5979)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Qualität
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rapidly thaw the vial under cold water and immediately place on ice. Aliquot unused material into pre-chilled microcentrifuge tubes and immediately snap-freeze the vials in liquid nitrogen prior to re-storage at -70°C.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable