Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 239.00 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 793.00 |
Über diesen Artikel
form
powder
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical
veterinary
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(COC(N)=O)=C(N2C1=O)C([O-])=O)c3ccco3
InChI
1S/C16H16N4O8S.Na/c1-26-19-9(8-3-2-4-27-8)12(21)18-10-13(22)20-11(15(23)24)7(5-28-16(17)25)6-29-14(10)20;/h2-4,10,14H,5-6H2,1H3,(H2,17,25)(H,18,21)(H,23,24);/q;+1/p-1/b19-9-;/t10-,14-;/m1./s1
InChI key
URDOHUPGIOGTKV-JTBFTWTJSA-M
General description
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description certified reference material, pharmaceutical secondary standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, chromatography: suitable, HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - |
| form powder | form - | form - | form solid |
| application(s) forensics and toxicology | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?