Merck
NORS5500HW7
Norell® Select Serie NMR-Röhrchen, verdickte Wand, 5 mm
frequency 500 MHz
Synonym(e):
NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen, Norell NMR-Röhrchen
About This Item
UNSPSC-Code:
41121705
NACRES:
SB.32
Materialien
colorless tube
Verpackung
pack of 5 ea
Hersteller/Markenname
Norell S-5-500-HW-7
Parameter
500 MHz frequency
Länge
7 in.
Durchmesser
5 mm
Röhrchendurchm.
5 mm
Wandstärke
1.4 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Norell dickwandige (1,4 mm)-NMR-Röhrchen bieten den ultimativen Schutz vor Bruch, sei es durch schnelle Änderungen in der Temperatur oder dem Druck oder nicht ordnungsgemäßem Umgang. Empfohlen für den Einsatz in der NMR-Spektroskopie mit gefährlichen oder radioaktiven Proben und wo Proben-Containment kritisch ist.
Rechtliche Hinweise
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Select Series is a trademark of Norell, Inc.