Merck
1.08800
SAFC
Zinkacetat-Dihydrat
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., USP
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Zinkacetat-Dihydrat
About This Item
Lineare Formel:
(CH3COO)2Zn · 2 H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.48 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
EG-Index-Nummer:
209-170-2
Agentur
Ph. Eur.
USP
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPROVE® ESSENTIAL
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
237 °C
Dichte
1.74 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
liquid formulation
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Zn](OC(=O)C)OC(=O)C.O.O
InChI
1S/2C2H4O2.2H2O.Zn/c2*1-2(3)4;;;/h2*1H3,(H,3,4);2*1H2;/q;;;;+2/p-2
InChIKey
BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Durch unser anwendungstechnisches Wissen und unsere Kompetenz in regulatorischen Angelegenheiten können wir Sie bei jedem Entwicklungs-, Aufskalierungs- und Produktionsschritt unterstützen.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Anwendung
Zinksulfat ist ein Mineralsalz, das verbreitet in pharmazeutischen Formulierungen, Kosmetika und als Ergänzung und Geschmacksverstärker für Nahrung eingesetzt wird.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable