Wichtige Dokumente
228737
Zinknitrat Hexahydrat
reagent grade, 98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
flakes
powder or crystals
Löslichkeit
water: soluble(lit.)
SMILES String
O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.6H2O.Zn/c2*2-1(3)4;;;;;;;/h;;6*1H2;/q2*-1;;;;;;;+2
InChIKey
JGPSMWXKRPZZRG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.