1.04984
Kaliumhexacyanoferrat(II)-Trihydrat
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Kaliumhexacyanoferrat(II)-Trihydrat, Kaliumferrocyanid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Produktlinie
EMSURE®
Assay
99.0-102.0% (cerimetric)
Form
solid
Wirksamkeit
3613 mg/kg LD50, oral (Rat)
Verunreinigungen
≤0.005% Insoluble matter
pH-Wert
9.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, anhydrous substance)
mp (Schmelzpunkt)
>50 °C (Elimination of water of crystallisation)
Schüttdichte
950‑1050 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.002%
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/6CN.Fe.4K.3H2O/c6*1-2;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;3*1H2/q6*-1;+2;4*+1;;;
InChIKey
UTYXJYFJPBYDKY-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Unlösliche Anteile: ≤ 0,005 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,01 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0.005 %
Na (Natrium): ≤ 0,01 %
Pb (Blei): ≤ 0,002 %
Entspricht ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable