Merck
1.08802
Zinkacetat-Dihydrat
for analysis EMSURE® ACS
Synonym(e):
Zinkacetat-Dihydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3COO)2Zn · 2 H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.48 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
209-170-2
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
99.5-101.0% (complexometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
430 g/L
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
99.5-101.0% (complexometric)
form
solid
potency
794 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.005% Insoluble matter
pH
6-7 (5% in water)
mp
237 °C
solubility
430 g/L
density
1.74 g/cm3 at 20 °C
bulk density
900 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Ca: ≤0.001%, Cd: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.01%, Mg: ≤0.005%, N: ≤0.002%, Na: ≤0.001%, Pb: ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Zn](OC(=O)C)OC(=O)C.O.O
InChI
1S/2C2H4O2.2H2O.Zn/c2*1-2(3)4;;;/h2*1H3,(H,3,4);2*1H2;/q;;;;+2/p-2
InChI key
BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
General description
Zinkacetat-Dihydrat ((CH3COO)2Zn · 2H2O) ist eine hydratisierte Form von Zinkacetat. Es ist zweizähnig und hat kovalenten Charakter. Er wird häufig als Zinkvorstufe bei der Herstellung von Zinkoxid-Nanopulver verwendet.
Application
Zinkacetat-Dihydrat kann wie folgt verwendet werden:
  • Als Zinkvorstufe bei der Synthese von ZnO-Nanodrähten durch ein Verfahren mit thermischer Zersetzung ohne Katalysator.
  • Als Zinkquelle bei der Synthese von ZnO-Nanopartikeln (Zinkoxid-Nanopartikeln) mit Natriumhydroxid durch ein hydrothermales Wachstumsverfahren.
Analysis Note
Gehalt (komplexometrisch): 99,5 - 101,0 %
Unlösliche Anteile: ≤ 0,005 %
pH-Wert (5 %; Wasser): 6,0 - 7,0
Chlorid (Cl): ≤ 0,0005 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,005 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,002 %
Ca (Calcium): ≤ 0,001 %
Cd (Cadmium): ≤ 0,0005 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,0005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
K (Kalium): ≤ 0,01 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,005 %
Na (Natrium): ≤ 0,001 %
Pb (Blei): ≤ 0,0005 %
Entspricht ACS
Other Notes
Ersetzt: ZX0050-2; ZX0050
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zinkacetat-Dihydrat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c