Merck
1.06521
Supelco
Natriummolybdat-Dihydrat
ACS, Reag. Ph Eur, for analysis EMSURE®
Synonym(e):
Natriummolybdat-Dihydrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
MoNa2O4 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.95
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
231-551-7
NACRES:
NA.21
Assay:
99.5-103.0% (precipitation titration)
Form:
crystals
Löslichkeit:
840 g/L
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Assay
99.5-103.0% (precipitation titration)
Form
crystals
Wirksamkeit
4233 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH-Wert
9-10 (20 °C, 840 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
687 °C (Elimination of water of crystallisation)
Löslichkeit
840 g/L
Dichte
2.71 g/cm3 at 22 °C (for the dihydrate)
Schüttdichte
1000‑1400 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.005%
nitrate (NO3-): ≤0.005%
phosphate, silicate, arsenate (as PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
Fe: ≤0.001%
NH4+: ≤0.001%
Pb: ≤0.001%
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Mo](=O)(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
InChI
1S/Mo.2Na.4O/q;2*+1;;;2*-1
InChIKey
TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Fluorescent Molybdenum Disulfide Quantum Dots for Sensitive Detecting Curcumin in Food Samples through FRET Mechanism.: Diese Studie untersucht die Verwendung von Natriummolybdat-Dihydrat bei der Synthese von Molybdändisulfid-Quantenpunkten. Diese Punkte werden in einem FRET-basierten Sensor zum Nachweis von Curcumin in Lebensmitteln eingesetzt und veranschaulichen einen neuartigen Ansatz im Bereich Lebensmittelsicherheit und Qualitätsüberwachung (Wang S et al., 2024).
  • Synthesis and characterization of Anderson-Evans type polyoxometalates, antibacterial properties.: Natriummolybdat-Dihydrat wird bei der Synthese von Polyoxometallaten vom Anderson-Evans-Typ verwendet. Diese Forschungsarbeit konzentriert sich auf ihre potenziellen antibakteriellen Anwendungen und leistet einen Beitrag zur Entwicklung neuer antimikrobieller Wirkstoffe (Avci Özbek H, 2023).
  • Embellishing 2-D MoS(2) Nanosheets on Lotus Thread Devices for Enhanced Hydrophobicity and Antimicrobial Activity.: In dieser innovativen Studie wird Natriummolybdat-Dihydrat zur Verbesserung der Eigenschaften von MoS(2)-Nanoschichten eingesetzt, wobei dessen Nutzen bei der Schaffung hydrophober und antimikrobieller Oberflächen, die verschiedene praktische Anwendungen haben können, aufgezeigt wird (Selvam GS et al., 2022).
Hinweis zur Analyse
Assay (Präzipitationstitration): 99,5 – 103,0 %
pH-Wert (5  %; Wasser): 7,0–10,5
Chlorid (Cl): ≤ 0,005 %
Nitrat (NO₃): ≤ 0,005 %
Phosphat, Arsenat, Silicat (als PO₄): ≤ 0,001 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,001 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0,001 %
Pb (Blei): ≤ 0,001 %
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable