Merck
1.07022
Supelco
2-Propanol
≥99.5% (GC), EMPARTA® ACS reagent
Synonym(e):
sec-Propylalkohol, IPA, Isopropanol, Isopropylalkohol
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.10
Beilstein:
635639
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
EG-Index-Nummer:
200-661-7
NACRES:
NB.21
Qualität:
ACS reagent
Assay:
≥99.5% (GC)
bp:
82 °C (lit.)
Dampfdruck:
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
2-Propanol, for analysis EMPARTA® ACS
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.1 (vs air)
Dampfdruck
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Produktlinie
EMPLURA®
Assay
≥99.5% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
750 °F
Wirksamkeit
5045 mg/kg LD50, oral (Rat)
12800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
2.0-12.7 %, 93 °C
Verunreinigungen
≤0.0001 meq/g Titrable acid
≤0.0001 meq/g Titrable base
≤0.002% Carbonyl compounds (as CO)
≤0.2% Water
Abdampfrückstand
≤0.001%
Farbe
clearAPHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.377 (lit.)
pH-Wert
7 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−89.5 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 12 °C
Dichte
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-25°C
SMILES String
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChIKey
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
EMD Millipore bietet EMPARTA Lösungsmittel für Routineaufgaben in analytischen Laboratorien an. EMPARTA Lösungsmittel haben zwar weniger Testparameter als EMSURE, sind aber dennoch von hoher Qualität. EMPARTA Lösungsmittel bieten absolute ACS-Konformität, wodurch sie sich ideal für eine Vielzahl von analytischen Anwendungen eignen.
Verpackung
1.07022.2521: 2,5 l, Mindestbestellmenge: 4
Hinweis zur Analyse
Reinheit (GC): ≥ 99,5 %
Identität (IR): entspricht
Aussehen: klar
Farbe: ≤ 10 Hazen
Löslichkeit in Wasser: entspricht
Titrierbare Säure: ≤ 0,0001 meq/g
Titrierbare Base: ≤ 0,0001 meq/g
Carbonylverbindungen (als CO): ≤ 0,002 %
Abdampfrückstand: ≤ 0,001 %
Wasser: ≤ 0,2 %
Rechtliche Hinweise
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
53.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
12.0 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.