Merck
1.04391
Supelco
Hexane
≥98% (GC), suitable for HPLC, LiChrosolv®
Synonym(e):
Hexan, n-Hexan
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)4CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.18
Beilstein:
1730733
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
EG-Index-Nummer:
203-777-6
NACRES:
NA.03
Assay:
≥98% (GC)
Methode(n):
HPLC: suitable
bp:
69 °C (lit.)
Dampfdruck:
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Produktbezeichnung
n-Hexan, for liquid chromatography LiChrosolv®
Dampfdichte
~3 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
LiChrosolv®
Qualität
isocratic
Assay
≥98% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
453 °F
Wirksamkeit
25000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
7.7 %
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
Abdampfrückstand
≤1.0 mg/L
Durchlässigkeit
210 nm, ≥50%
220 nm, ≥85%
245 nm, ≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.375 (lit.)
Kinematische Viskosität
0.50 cSt(20 °C)
bp
69 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−95 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point -22 °C
Dichte
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChIKey
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
LiChrosolv®-Lösungsmittel weisen ein hohes Maß an UV-Durchlässigkeit, eine geringe Partikelzahl, Acidität und Alkalinität sowie ein geringes Maß an Abdampfrückstand auf. Dadurch eignen sie sich ideal für reproduzierbare Trennungen.
Anwendung
Lösungsmittel für Chromatografieanwendungen, einschließlich:
  • Analyse von Lebensmittelprodukten gemäß Verfahren nach dem Arzneibuch der Vereinigten Staaten von Amerika (USP)
  • HPLC-Bestimmung von Lebensmitteln
  • Extraktion von Lacton-Aromaverbindungen aus Fettsäurerohstoffen
  • Vitamin A-Analyse von angereicherten Lebensmittelmatrizen mittels UHPLC
  • Soxhlet-Extraktion von pflanzlichem Material für die chromatografische Trennung
  • Quantifizierung von fettlöslichen Vitaminen mittels HPLC-MS
  • Nachweis von synthetischen Cannabinoiden (SC) in e-Liquids für elektrische Zigaretten
  • Analyse von SC in Blut-, Urin- und Kräutermischungsproben
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • In Glasflaschen
  • Bietet eine hohe Auflösung, Sensitivität und optimierte Peak-Basislinie-Trennung
Angaben zur Herstellung
Das Produkt wurde durch einen 0,2-μm-Filter filtriert
Hinweis zur Analyse
Reinheit (GC): ≥ 98,0 %
Identität (IR): entspricht
Abdampfrückstand: ≤ 1,0 mg/l
Wasser: ≤ 0,01 %
Acidität: ≤ 0,0002 meq/g
Alkalität: ≤ 0,0002 meq/g
Durchlässigkeit (bei 210 nm): ≥ 50 %
Durchlässigkeit (bei 220 nm): ≥ 85 %
Durchlässigkeit (ab 245 nm): ≥ 98 %
Filtriert durch 0,2-µm-Filter
Sonstige Hinweise
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihr Sicherheitsniveau ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Rechtliche Hinweise
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-7.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-22 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Vitamin A degradation in triglycerides varying by their saturation levels
Moccand C, et al.
Food Research International, 88, 3-9 (2016)
Modeling the impact of residual fat-soluble vitamin (FSV) contents on the oxidative stability of commercially refined vegetable oils
Nagy K, et al.
Food Research International, 84, 26-32 (2016)
A single-host fermentation process for the production of flavor lactones from non-hydroxylated fatty acids
Marella ER, et al.
Metabolic engineering, 61, 427-436 (2020)
Fatty acid composition and antioxidant potential of ten Cephalaria species
Sarikahya NB, et al.
Records of Natural Products, 9(1), 116-123 (2015)
5F-Cumyl-PINACA in `e-liquids? for electronic cigarettes: comprehensive characterization of a new type of synthetic cannabinoid in a trendy product including investigations on the in vitro and in vivo phase I metabolism of 5F-Cumyl-PINACA and its non-fluorinated analog Cumyl-PINACA
Angerer V, et al.
Forensic Toxicology, 37(1), 186-196 (2019)
Artikel
Highly accurate HPLC-FLD method for evaluating 15 PAHs in olive oil using Ascentis® Express PAH HPLC column and SPE cleanup, following GB 5009.265-2021.
Protokolle
Powdered black pepper tested for pierine content follows USP guidelines using HPTLC and HPLC for dietary supplements.