Merck
W292907
Sigma-Aldrich
Isopropylalkohol
≥99.7%, FCC, FG
Synonym(e):
2-Propanol, sec-Propylalkohol, IPA, Isopropanol, Isopropylalkohol
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.10
FEMA-Nummer:
2929
Beilstein:
635639
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
4146
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
2.079
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Dampfdichte
2.1 (vs air)
Dampfdruck
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥99.7%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
750 °F
Expl.-Gr.
2.0-12.7 %, 93 °C
Verunreinigungen
≤0.2% (water)
Brechungsindex
n20/D 1.377 (lit.)
pH-Wert
7 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−89.5 °C (lit.)
Dichte
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
alcohol; musty; woody
SMILES String
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChIKey
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Isopropylalkohol (IPA, 2-Propanol, Isopropanol) ist ein wasserlöslicher, aliphatischer Alkohol mit süßlichem Geruch. Er ist einer der flüchtigen Aromastoffe, die in Tricholoma matsutake, ein aufgrund seines aromatischen Geschmacks in japanischen Gerichten verwendeter Pilz, vorkommen. IPA ist außerdem ein wichtiger Geschmacksstoff in Zitronenessenz.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
53.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
12.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 4
1 of 4
Volatile flavor compounds of Matsutake-Tricholoma matsutake (Ito et Imai) Sing.
Yajima I, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 45(2), 373-377 (1981)
Analysis of flavor constituents from lemon and lime essence.
Moshonas MG and Shaw PE.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 20(5), 1029-1030 (1972)
M Vujasinovic et al.
Human & experimental toxicology, 26(12), 975-978 (2008-04-01)
1-Propanol and 2-propanol are isomers of an alcohol with three carbons. They are colorless liquids with a sweet odor. 1-Propanol is metabolized by alcohol dehydrogenase to propionic acid and presents with metabolic acidosis and elevated anion gap, whereas 2-propanol is
Jan Rybniker et al.
Nature communications, 6, 7659-7659 (2015-07-15)
Better antibiotics capable of killing multi-drug-resistant Mycobacterium tuberculosis are urgently needed. Despite extensive drug discovery efforts, only a few promising candidates are on the horizon and alternative screening protocols are required. Here, by testing a panel of FDA-approved drugs in
H Dolatshad et al.
Leukemia, 29(5), 1092-1103 (2014-11-28)
The splicing factor SF3B1 is the most commonly mutated gene in the myelodysplastic syndrome (MDS), particularly in patients with refractory anemia with ring sideroblasts (RARS). We investigated the functional effects of SF3B1 disruption in myeloid cell lines: SF3B1 knockdown resulted