Merck
109634
Supelco
2-Propanol
≥99.8% (GC), ACS reagent, reag. Ph. Eur., reag. ISO, EMSURE®
Synonym(e):
sec-Propylalkohol, IPA, Isopropanol, Isopropylalkohol
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.10
Beilstein:
635639
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
EG-Index-Nummer:
200-661-7
NACRES:
NB.21
product name
2-Propanol, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Dampfdichte
2.1 (vs air)
Dampfdruck
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99.8% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
750 °F
Wirksamkeit
5045 mg/kg LD50, oral (Rat)
12800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
2.0-12.7 %, 93 °C
Brechungsindex
n20/D 1.377 (lit.)
pH-Wert
7 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−89.5 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 12 °C
Dichte
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-25°C
SMILES String
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChIKey
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
EMSURE Lösungsmittel eignen sich für viele klassische Laboranwendungen und werden häufig in regulierten und höchst anspruchsvollen Laboranwendungen eingesetzt. EMSURE bietet die weltweit besten und umfassendsten Produktspezifikationen. Wir deklarieren unsere EMSURE Produktreihe gemäß der ACS, dem Reagenzienteil der Europäischen Pharmakopöe (Reag. Ph Eur) und ISO-Standards.
Anwendung
2-Propanol wird wie folgt eingesetzt:
  • als weiches Koagulationsbad zur Induktion der Phasentrennung zur Schaffung des gewünschten Porengrößenbereichs für die Mikrofiltration
  • als Lösungsmittel zur Extraktion organischer Additive und schlecht wasserlöslicher Substanzen
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
53.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
12.0 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Morphology and polymorph study of a polyvinylidene fluoride (PVDF) membrane for protein binding: Effect of the dissolving temperature
AL Ahmad, et al.
Desalination, 278, 318-324 (2011)
Non-volatile extractable analysis of prefilled syringes for parenteral administration of drug products
NoemG D et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 142, 337-342 (2017)
Marta B Fernandes et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 8, 335-335 (2020-06-26)
Recent evidence suggests that neural stem cell (NSC) fate is highly dependent on mitochondrial bioenergetics. Tauroursodeoxycholic acid (TUDCA), an endogenous neuroprotective bile acid and a metabolic regulator, stimulates NSC proliferation and enhances adult NSC pool in vitro and in vivo.
Verwandter Inhalt
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.