Merck
109827
Sigma-Aldrich
2-Propanol
≥99.5%, Laboratory Reagent grade
Synonym(e):
sec-Propylalkohol, IPA, Isopropanol, Isopropylalkohol
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.10
Beilstein:
635639
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität:
Laboratory Reagent
Assay:
≥99.5%
bp:
82 °C (lit.)
Dampfdruck:
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Produktbezeichnung
2-Propanol, Laboratory Reagent, ≥99.5%
Qualität
Laboratory Reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.1 (vs air)
Dampfdruck
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥99.5%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
750 °F
Expl.-Gr.
2.0-12.7 %, 93 °C
Verunreinigungen
≤0.2% water
Abdampfrückstand
≤0.003%
Brechungsindex
n20/D 1.377 (lit.)
pH-Wert
7.0 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−89.5 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble
Dichte
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChIKey
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Propanol ist ein sekundärer Alkohol. Er wurde als Brennstoffersatz zur Verwendung in verschiedenen Brennstoffzellen getestet. In 2-Propanol gelöstes CuO-Pulver wurde für die laserablationsgestützte Synthese von Cu-Kolloiden verwendet. Eine Suspension von 2-Propanol mit Zn(NO3)2 wird zur Herstellung einer titandioxidbeschichteten Edelstahl(P25-TiO2/SS)-Photoanode verwendet, die mit einer gleichmäßig dicken Schicht P25-TiO2 überzogen ist. Diese Photoanode wird für den elektrochemischen photokatalytischen Abbau verwendet.
Anwendung
2-Propanol (Isopropanol, Isopropylalkohol) kann bei der Synthese von PolyHIPEs (Polymerized high internal phase emulsion monoliths) aus Ethylenglykoldimethacrylat (EGDMA) und Styrol/Divinylbenzol zum Waschen verwendet werden.
greener alternative product
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
53.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
12.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 5
1 of 5
Polymerized high internal phase emulsion monoliths for the chromatographic separation of engineered nanoparticles.
Hughes JM, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 132(1) (2015)
Electrochemical photocatalytic degradation of dye solution with a TiO2-coated stainless steel electrode prepared by electrophoretic deposition.
Lin WC, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 140, 32-41 (2013)
Evaluation of Ethanol, 1-Propanol, and 2-Propanol in a Direct Oxidation Polymer-Electrolyte Fuel Cell A Real-Time Mass Spectrometry Study.
Wang J, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 142(12), Wang J-Wang J (1995)
Formation and characteristics of Cu colloids from CuO powder by laser irradiation in 2-propanol.
Yeh MS, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 103(33), 6851-6857 (1999)
Wei-Yu Lin et al.
Human molecular genetics, 24(1), 285-298 (2014-08-30)
Previous studies have suggested that polymorphisms in CASP8 on chromosome 2 are associated with breast cancer risk. To clarify the role of CASP8 in breast cancer susceptibility, we carried out dense genotyping of this region in the Breast Cancer Association