1.05934
Manganese(II) chloride dihydrate
for analysis EMSURE®
Synonym(e):
Mangandichlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99.0% (complexometric)
Form
solid
Wirksamkeit
250 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
5-6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1190 °C (anhydrous substance)
mp (Schmelzpunkt)
650 °C (anhydrous substance)
Löslichkeit
1200 g/L
Dichte
2.27 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
850 kg/m3
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Kationenspuren
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.001%
Mg: ≤0.005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.001%
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/2ClH.Mn.2H2O/h2*1H;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
InChIKey
BEYCFZBNRLPHEP-UHFFFAOYSA-L
Hinweis zur Analyse
Sulfat (SO₄): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Cu (Kupfer): ≤ 0.0005 %
Fe (Eisen): ≤ 0.0005 %
K (Kalium): ≤ 0.001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.005 %
Na (Natrium): ≤ 0.005 %
Ni (Nickel): ≤ 0.0005 %
Pb (Blei): ≤ 0.0005 %
Zn (Zink): ≤ 0.001 %
Kaliumpermanganat reduzierende Anteile: ≤ 0.0005 %
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Zielorgane
Brain
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°C)
does not flash