Wichtige Dokumente
450995
Mangan(II)-chlorid
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Mangandichlorid, Sacchit
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
synthesis grade
Qualitätsniveau
Produktlinie
AnhydroBeads™
Assay
99.999% trace metals basis
Verunreinigungen
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Partikelgröße
−10 mesh
mp (Schmelzpunkt)
652 °C (lit.)
Dichte
2.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Mn]Cl
InChI
1S/2ClH.Mn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
Rechtliche Hinweise
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Zielorgane
Brain
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.