Fortfahren mit
A9878
4-Aminobenzoesäure
≥99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Synonym(e):
para-Aminobenzoesäure, PABA, Vitamin H1, Vitamin Bx
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 26.00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 31.40
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 63.10
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2NC6H4CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
205-753-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
471605
eCl@ss:
32160406
CHF 26.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
4-Aminobenzoesäure, ReagentPlus®, ≥99%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
187-189 °C (lit.)
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
density
1.374 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
room temp
SMILES string
Nc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
InChI key
ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Aminobenzoesäure, auch p-Aminobenzoesäure (PABA) genannt, dient als Ausgangsstoff für die Synthese von aromatischen Aminen und Azofarbstoffen.
Application
4-Aminobenzoesäure wird verwendet:
  • als Baustein bei der Synthese von Polyamiden
  • als Substrat bei der Produktion von Folsäure
  • bei der Synthese von Schiff-Basen
  • als organischer Ligand bei der Synthese von metallorganischen Gerüsten (metal-organic frameworks, MOFs)
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
10053601973429767
description
ReagentPlus®, ≥99%
description
ReagentPlus®, 99%
description
analytical standard
description
purified by sublimation, ≥99%
form
powder
form
solid
form
-
form
solid
assay
≥99%
assay
99%
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥99%
product line
ReagentPlus®
product line
ReagentPlus®
product line
-
product line
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
95% ethanol: soluble 5%, clear to slightly hazy, colorless to yellow
solubility
-
solubility
-
mp
187-189 °C (lit.)
mp
187-189 °C (lit.)
mp
187-189 °C (lit.), 186-188 °C
mp
187-189 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Aminobenzoesäure
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
339.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
171 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf