Merck
1.03943
Supelco
Eisen(III)-chlorid Hexahydrat
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Ferrichlorid-Hexahydrat, Eisenchlorid
About This Item
Lineare Formel:
FeCl3 · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
231-729-4
NACRES:
NA.21
Assay:
99.0-102.0% FeCl3 basis (iodometric)
Qualität:
ACS reagent
Form:
solid
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. Ph. Eur.
suitable for SM 5210
Dampfdruck
1 mmHg ( 194 °C)
Produktlinie
EMSURE®
Assay
99.0-102.0% FeCl3 basis (iodometric)
Form
solid
Wirksamkeit
316 mg/kg LD50, oral (Rat)
Verunreinigungen
≤0.01% Insoluble matter
pH-Wert
1.8 (25 °C, 10 g/L in H2O)
bp
280-285 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
37 °C (lit.)
Schüttdichte
600‑1200 kg/m3
Anionenspuren
nitrate (NO3-): ≤0.01%
phosphate (PO43-): ≤0.01% (total phosphorous)
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Kationenspuren
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.003%
Fe2+: ≤0.002%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.05%
Zn: ≤0.003%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
O.O.O.O.O.O.Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChIKey
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Anwendung
  • Iron-tannic acid nano-coating: A promising treatment approach for enhancing Lactococcus lactis antibiotic resistance.: Diese Studie stellt eine neuartige Nanobeschichtung aus Eisen-Gerbsäure vor, die die Antibiotikaresistenz von Lactococcus lactis deutlich erhöht. Eisen(III)-chlorid-Hexahydrat ist ein entscheidender Bestandteil bei der Synthese dieser Beschichtung, was das Potenzial dieser Verbindung in biomedizinischen Anwendungen, insbesondere bei der Entwicklung antibiotikaresistenter Probiotika, aufzeigt (Elmaghrabi et al., 2024).
  • Agro-Waste Sweet Pepper Extract-Magnetic Iron Oxide Nanoparticles for Antioxidant Enrichment and Sustainable Nanopackaging.: In dieser Forschungsarbeit wird die Synthese magnetischer Eisenoxid-Nanopartikel unter Verwendung von Eisen(III)-chlorid-Hexahydrat und Paprikaextrakt aus landwirtschaftlichen Abfällen untersucht. Die Nanopartikel werden zur Anreicherung mit Antioxidantien und für nachhaltige Nanotechnologieanwendungen in Verpackungen verwendet, was die Vielseitigkeit der Verbindungen in der grünen Chemie und Materialwissenschaft demonstriert (López-Alcántara et al., 2024).
  • Boosting Solanum tuberosum resistance to Alternaria solani through green synthesized ferric oxide (Fe(2)O(3)) nanoparticles.: In dieser Studie werden unter Verwendung von Eisen(III)-chlorid-Hexahydrat Eisenoxid-Nanopartikel synthetisiert, um die Widerstandsfähigkeit von Kartoffelpflanzen gegen Pilzinfektionen zu erhöhen. Dieser umweltfreundliche Syntheseansatz unterstreicht die Relevanz der Verbindungen in der Agrarbiotechnologie und im nachhaltigen Pflanzenschutz (Anwaar et al., 2024).
  • Fabrication and characterization of novel, cost-effective graphitic carbon nitride/Fe coated textile nanocomposites for effective degradation of dyes and biohazards.: In dieser Studie wird detailliert die Herstellung von textilen Nanokompositen, die mit graphitischem Kohlenstoffnitrid und Eisen beschichtet sind, unter Verwendung von Eisen(III)-chlorid-Hexahydrat beschrieben. Die daraus resultierenden Materialien sind hochwirksam beim Abbau von Umweltschadstoffen, was ihr Potenzial bei der Umweltsanierung und Abwasserbehandlung unterstreicht (Ashraf et al., 2023).
  • Improving the Performance of Poly(caprolactone)-Cellulose Acetate-Tannic Acid Tubular Scaffolds by Mussel-Inspired Coating.: In dieser Forschungsarbeit wird die Leistung von tubulären Gerüsten durch ein von Muscheln inspiriertes Beschichtungsverfahren, das Eisen(III)-chlorid-Hexahydrat enthält, verbessert. Die Studie demonstriert Verbesserungen der Biokompatibilität und mechanischer Eigenschaften, was auf ein erhebliches Potenzial für Anwendungen im Bereich der Gewebetechnik hindeutet (Wang et al., 2023).
Verlinkung
Ersetzt: FX0210-1
Hinweis zur Analyse
Gehalt (iodometrisch, FeCl₃·6H₂O): 99,0 - 102,0 %
Identität: entspricht
Unlösliche Anteile: ≤ 0,01 %
Freies Chlor: entspricht
Säurehaltige Anteile: entspricht
Nitrat (NO₃): ≤ 0,01 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,01 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,001 %
Gesamtphosphor (als PO₄): ≤ 0,01 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,005 %
Ca (Calcium): ≤ 0,01 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,003 %
Fe II (Eisen II)*: ≤ 0,002 %
K (Kalium): ≤ 0,005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,005 %
Na (Natrium): ≤ 0,05 %
Zn (Zink): ≤ 0,003 %
* Der Fe(II)-Gehalt steigt an, wenn die empfohlenen Lagerbedingungen (+15 bis +25 °C) nicht eingehalten werden.
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.