1.02371
Ethyl alcohol, pure
≥99.8% (GC), suitable for gas chromatography (GC), SupraSolv®
Synonym(e):
Ethylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Ethanol, for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Dampfdichte
1.59 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
44.6 mmHg ( 20 °C)
59 hPa ( 20 °C)
Produktlinie
SupraSolv®
Assay
≥99.8% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
683 °F
Wirksamkeit
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
19 %, 60 °F
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.3600 (lit.)
pH-Wert
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
78 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−114 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 12 °C
Dichte
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChIKey
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Typically used for extraction and GC analysis using ECD and FID.
Sonstige Hinweise
Fußnote
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F
Flammpunkt (°C)
13 °C