Wichtige Dokumente
1.01995
Supelco
tert-Butylmethylether
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Synonym(e):
tert-Butylmethylether, MTBE, Methyl-tert-butylether, MTB
Größe auswählen
1 L
CHF 147.00
2.5 L
CHF 355.00
CHF 147.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 L
CHF 147.00
2.5 L
CHF 355.00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
EG-Index-Nummer:
216-653-1
NACRES:
NA.03
bp:
55.3 °C/1013 hPa
CHF 147.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
268 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
SupraSolv®
Assay
≥99.8% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
460 °C
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.5-8.5 % (v/v)
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Kinematische Viskosität
0.409 cSt(40 °C)
bp
55.3 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-108.6 °C
Übergangstemp.
flash point -28 °C
Dichte
0.74 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O(C(C)(C)C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
InChIKey
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
SupraSolv ECD und FID wurden speziell für die Gaschromatographie in Kombination mit Elektroneneinfangdetektoren (ECD) und Flammenionisationsdetektoren (FID) entwickelt. SupraSolv Lösungsmittel bieten das größte spezifizierte Retentionszeitfenster, eine klare Basislinie und ein minimales Signal-Rausch-Verhältnis. Dadurch sind zuverlässige und reproduzierbare Analyseergebnisse möglich.
Anwendung
  • Lipase-catalyzed kinetic resolution of novel antitubercular benzoxazole derivatives: In dieser Studie wurde tert-Butylmethylether bei der durch Lipase katalysierten kinetischen Auflösung von Benzoxazol-Derivaten verwendet, was seine Anwendung bei der Synthese von enantiomerenreinen Verbindungen, die für die medizinische Chemie wichtig sind, demonstriert (Łukowska-Chojnacka et al., 2018).
  • A chemoenzymatic approach to the synthesis of enantiomerically pure (S)-3-hydroxy-gamma-butyrolactone: Die Forschungsarbeit entwickelte eine chemo-enzymatische Methode, bei der tert-Butylmethylether zur Synthese enantiomerenreiner Verbindungen verwendet wurde. Dabei wurde der Nutzen für die Herstellung wichtiger chiraler Bausteine für Pharmazeutika hervorgehoben (Lee et al., 2008).
  • Determination of roxatidine in human plasma by liquid chromatography/electrospray mass spectrometry and application to a clinical pharmacokinetic study: Diese Studie zeigte die Verwendung von tert-Butylmethylether bei der Probenvorbereitung für die Analyse von Roxatidin in Humanplasma und unterstreicht seine Rolle in pharmakokinetischen Studien (Shin et al., 2007).
  • Analysis of coumarin 7-hydroxylation activity of cytochrome P450 2A6 using random mutagenesis: In dieser Publikation wurde tert-Butylmethylether bei der Untersuchung der Enzymaktivität verwendet. Dadurch wurde seine Wirksamkeit in biochemischen Assays mit Cytochrom-P450-Enzymen belegt (Kim et al., 2005).
  • Comparative fatty acid selectivity of lipases in esterification reactions with glycerol and diol analogues in organic media: In der Forschungsarbeit wurde tert-Butylmethylether verwendet, um die Lipase-Selektivität bei Veresterungsreaktionen zu untersuchen. Dies zeigt seine Bedeutung in der Biokatalyse und bei industriellen Anwendungen von enzymatischen Prozessen (Lee & Parkin, 2000).
Sonstige Hinweise
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihr Sicherheitsniveau ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Rechtliche Hinweise
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-18.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-28 °C - closed cup