16-452
4G10® Platinum, Anti-Phosphotyrosine Antibody, Biotin Conjugate
clone 4G10®, Upstate®, from mouse
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
biotin conjugate
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4G10®, monoclonal
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PID1(55022)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Qualität
A dilution of 1:1000-2000 of this antibody detected tyrosine-phosphorylated proteins in a modified RIPA lysate from human HEK293 cells treated with 100 nM insulin.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
NOTE: DO NOT FREEZE.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable