ZMS16282
Anti-phosphotyrosine Antibody, clone 4G10 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonym(e):
p-Tyrosine
Biologische Quelle
mouse (recombinant)
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4G10, recombinant monoclonal
monoclonal
Produktlinie
ZooMAb® learn more
Form
lyophilized
Mol-Gew.
(Dependent upon the molecular weight of the tyrosine phosphorylated proteins being detected.)
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Erweiterte Validierung
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2b
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Each ZooMAb antibody is manufactured using our proprietary recombinant expression system, purified to homogeneity, and precisely dispensed to produce robust and highly reproducible lot-to-lot consistency. Only top-performing clones are released for use by researchers. Each antibody is validated for high specificity and affinity across multiple applications, including its most commonly used application. ZooMAb antibodies are reliably available and ready to ship when you need them.
Learn more about ZooMAb here.
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected phosphotyrosine in human breast cancer tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Verwandter Inhalt
Greener ZooMAb® antibodies offer sustainable options with low-waste packaging and BSA-free formulation.
Entscheiden Sie sich für rekombinante ZooMAb®-Antikörper, eine umweltverträglichere Produktalternative, die Ihnen nachhaltige Optionen für Ihre Forschung eröffnet. Diese BSA- und Trägerprotein-freien Antikörper werden abfallarm verpackt und bieten höchste Stabilität ohne Leistungseinbußen.