Wichtige Dokumente
16-282
Sigma-Aldrich
Anti-Phosphotyrosin-Antikörper, Klon 4G10®, magnetische Beads-Konjugat
clone 4G10®, from mouse
Größe auswählen
200 μL
CHF 907.00
CHF 907.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 μL
CHF 907.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 907.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4G10®, monoclonal
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgG2bκ
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr)
Angaben zum Gen
human ... PID1(55022)
Allgemeine Beschreibung
Die Tyrosinphosphorylierung wird als einer der wichtigsten Schritte bei der Signalübertragung und Regulation der enzymatischen Aktivität erachtet. Einige der Tyrosinreste können mit einer Phosphatgruppe (phosphoryliert) von Proteinkinasen markiert werden. (In seinem phosphorylierten Zustand wird es als Phosphotyrosin bezeichnet.) Das Aufkommen von Anti-Phosphotyrosin-Antikörpern ist eines der signifikanten Ereignisse in der Signalübertragungsforschung. Bevor Anti-Phosphotyrosin-Antikörper verfügbar waren, wurde die Tyrosylphosphorylierung von Proteinen und Enzymen durch gefährliche und zeitaufwendige radioaktive Versuche untersucht. Anti-Phosphotyrosin-Antikörper werden häufig in Western Blots eingesetzt, nachdem die Zielproteine immunpräzipitiert wurden, um die Tyrosyl-Phosphorylierung der Proteine zu messen. Anti-Phosphotyrosin-Antikörper werden auch direkt an Zelllysaten verwendet, um die Gesamtveränderung der Tyrosin-Phosphorylierung als Reaktion auf verschiedene Behandlungen zu untersuchen.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt Tyrosin-phosphorylierte Proteine aller Spezies.
Immunogen
Phosphotyramin-KLH
Anwendung
Forschungs-Unterkategorie
Allgemeine posttranslationale Modifikation
Forschungskategorie
Signalisierung
Weisen Sie Phosphotyrosin mit diesem Anti-Phosphotyrosin-Antikörper, Klon 4G10, magnetische Beads-Konjugat, der zur Verwendung in IP validiert wurde, nach.
Qualität
100 μg NIH/3T3-Ganzzelllysat, das mit 100 ng/ml PDGF stimuliert wurde (10 Minuten), wurde mit entweder Anti-Maus-IgG (Katalognr. 12-371) (Bahn 1) oder Anti-Phosphotyrosin, magnetische Beads-Konjugat
(Bahn 2) immunpräzipitiert (IP).
Zielbeschreibung
Abhängig von der Molekülmasse des nachzuweisenden tyrosinphosphorylierten Proteins.
Physikalische Form
20 % Aufschlämmung; 1X-PBS, 0,05 % Natriumazid Ausreichend für 10 IP.
Format: Aufgereinigt
Protein G-Sepharose Chromatografie
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 ºC ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis: NICHT EINFRIEREN
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
NIH/3T3-Ganzzelllysat, das mit 50 ng/ml PDGF stimuliert wurde (5 Minuten)
Rechtliche Hinweise
4G10 is a registered trademark of Upstate Group, Inc.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M Whitfield et al.
Reproduction (Cambridge, England), 154(6), 827-842 (2017-10-04)
Lipid metabolism disorders (dyslipidemia) are causes of male infertility, but little is known about their impact on male gametes when considering post-testicular maturation events, given that studies concentrate most often on endocrine dysfunctions and testicular consequences. In this study, three-month-old
F Saez et al.
Andrology, 7(5), 654-661 (2019-06-05)
Lipid metabolic disorders (dyslipidemia) are constantly increasing in occidental societies and lead to the development of pathologies such as obesity, diabetes, and metabolic syndrome. It has been demonstrated that dyslipidemia can alter the reproductive function. Animal models have recently been