Wichtige Dokumente
850373C
Avanti
24:0 PC
1,2-dilignoceroyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonym(e):
1,2-ditetracosanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(24:0/24:0) ; 110929
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 2.5 mL (850373C-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 850373C
Konzentration
10 mg/mL (850373C-25mg)
Lipid-Typ
phospholipids
cardiolipins
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- in short-chain micelles, longer-chain oriented multilayers and in Langmuir monolayers for structural studies[1]
- as an acyl chain lipid in microbubble condensed droplets (MCDs) and characterization studies[3]
- in phosphatidylcholine bilayer preparation for Raman spectroscopy studies[4]
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)